Imprimer
Acide téréphtalique 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
180720010 180722500 180725000 180720051 180720250
ACRO180720010EA 69.9 EUR
ACRO180720010 ACRO180722500 ACRO180725000 ACRO180720051 ACRO180720250
Acide téréphtalique 99+%
Acide téréphtalique
Formule: C₈H₆O₄
MW: 166.13 g/mol
Point d'ébullition: 392
Point de fusion: >300 °C
Point d'éclair: 260
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002558
Numéro CAS: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Index: 12,09306
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
Sulfated ash ≤0.001 %
Titration with TBAH ≥99.0 %