Imprimer
Acide 3-éthoxy-4-méthoxybenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B20489.03 B20489.06 B20489.14
B20489.03EA 38.2 EUR
B20489.03 B20489.06 B20489.14
Acide 3-éthoxy-4-méthoxybenzoïque ≥98%
Acide 3-éthoxy-4-méthoxybenzoïque
Purity: 98% CAS No.: 2651-55-0 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 156-160° MDL No.: MFCD00276591
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point de fusion: 156…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00276591
Numéro CAS: 2651-55-0