Acide 4,5-diméthoxy-2-nitrobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L08510.14
L08510.22
L08510.06
L08510.14EA
76.4
EUR
L08510.14
L08510.22
L08510.06
Acide 4,5-diméthoxy-2-nitrobenzoïque ≥98%
Acide 4,5-diméthoxy-2-nitrobenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 4998-07-6
Molecular Formula: C9H9NO6
Formula Weight: 227.17
Melting Point: 192-195°
Beilstein Reference: 2123903
Formule:
C₉H₉NO₆ Point de fusion: 192…195 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014697 Numéro CAS: 4998-07-6 EINECS: 225-657-2 |