Imprimer
Acide 5-aminosalicylíque
Fournisseur: Cayman Chemical
70265-10 70265-25 70265-50
CAYM70265-10EA 28.4 EUR
CAYM70265-10 CAYM70265-25 CAYM70265-50
Acide 5-aminosalicylíque
Acide 5-aminosalicylíque
Formule: C₇H₇NO₃
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 280 °C
Densité: 1.568 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007877
Numéro CAS: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Merck Index: 12,05964