Imprimer
Phtalate de diméthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phthalic acid dimethyl ester
P0302-25G P0302-500G
TCIAP0302-25GEA 17.6 EUR
TCIAP0302-25G TCIAP0302-500G
Phtalate de diméthyle ≥99.0% (par GC)
Phtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.19 g/mol
Point d'ébullition: 284°C
Point de fusion: 6
Point d'éclair: 156°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008425
Numéro CAS: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Merck Index: 14,03255
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5252432eb117f168062cb5e35ebec20f1ef7431&vid=a5252432eb117f168062cb5e35ebec20f1ef7431&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %