Imprimer
Méthyle hydroxy-4 benzoate ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0216-25G H0216-500G
TCIAH0216-25GEA 17.6 EUR
TCIAH0216-25G TCIAH0216-500G
Méthyle hydroxy-4 benzoate ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Méthyle hydroxy-4 benzoate
Formule: HOC₆H₄CO₂CH₃
Point d'ébullition: 280°C
Point de fusion: 125…128 °C
Densité: 1,1208 g/cm³ (137 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002352
Numéro CAS: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
Merck Index: 14,06107
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22eedde41cc082d6247e560a68b6c6342ba8b124&vid=22eedde41cc082d6247e560a68b6c6342ba8b124&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency