Imprimer
3-Hydroxybenzoate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A14425.14 A14425.22 A14425.36
A14425.14EA 58 EUR
A14425.14 A14425.22 A14425.36
3-Hydroxybenzoate de méthyle ≥99%
3-Hydroxybenzoate de méthyle
Purity: 99% CAS No.: 19438-10-9 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 70-72° Boiling Point: 280-281°/708mm MDL No.: MFCD00002295
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 280…281 °C (708 mmHg)
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002295
Numéro CAS: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5