Imprimer
3-Hydroxybenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-Hydroxybenzoate, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester
352000250 352001000
ACRO352000250EA 54.6 EUR
ACRO352000250 ACRO352001000
3-Hydroxybenzoate de méthyle 98%
3-Hydroxybenzoate de méthyle
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 280…281 °C (709 mmHg)
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002295
Numéro CAS: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
HPLC ≥97.5 %