Méthyle salicylate 98
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Wintergreen Oil, Methyl 2-hydroxybenzoate
A10578.0E
A10578.30
A10578.36
A10578.0EEA
126
EUR
A10578.0E
A10578.30
A10578.36
Méthyle salicylate 98
Méthyle salicylate
Purity: 98%
CAS No.: 119-36-8
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5360
Odour: Characteristic
Melting Point: -9°
Boiling Point: 224°
Beilstein Reference: 971516
Merck Reference: 14,6120
MDL No.: MFCD00002214
Formule:
2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃ MW: 152.15 g/mol Point d'ébullition: 224 °C Point de fusion: –9 °C Densité: 1.180 Point d'éclair: 99 °C (210 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002214 Numéro CAS: 119-36-8 EINECS: 204-317-7 Merck Index: 13,06143 |