Imprimer
Méthyle salicylate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Wintergreen Oil, Methyl 2-hydroxybenzoate
220490010 220490050 220495000 220490025
ACRO220490010EA 103 EUR
ACRO220490010 ACRO220490050 ACRO220495000 ACRO220490025
Méthyle salicylate 99%
Méthyle salicylate
Formule: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
MW: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 222 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 8…7 °C
Densité: 1.1825 g/cm³
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002214
Numéro CAS: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Index: 13,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d636eb895c055579d494c4b8ed1636c32f052dd7&vid=7f7da4bc95980831012b381705f4b5a3f4ab7003&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 1.180 to 1.186 g/ml
GC ≥98.5 %