Imprimer
4-Nitrobenzoate d'éthyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethyl 4-nitrobenzoate, 4-Nitrobenzoic acid ethyl ester
168421000 168425000
168421000.EA 66.2 EUR
168421000. 168425000.
4-Nitrobenzoate d'éthyle 99%
4-Nitrobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉NO₄
Point de fusion: 56…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007351
Numéro CAS: 99-77-4
EINECS: 202-786-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
GC ≥98.5 %