Imprimer
2-Nitrobenzoate d'éthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethyl 2-nitrobenzoate, 2-Nitrobenzoic acid ethyl ester
A19994.14 A19994.22
A19994.14EA 69.4 EUR
A19994.14 A19994.22
2-Nitrobenzoate d'éthyle ≥97%
2-Nitrobenzoate d'éthyle
Purity: 97% CAS No.: 610-34-4 Molecular Formula: C9H9NO4 Formula Weight: 195.18 Melting Point: 26-30° Boiling Point: 172-174°/18mm Merck Reference: 14,3832 MDL No.: MFCD00014696
Formule: C₉H₉NO₄
Point d'ébullition: 172…174 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 26…30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014696
Numéro CAS: 610-34-4
EINECS: 210-220-0
Merck Index: 14,3832