N-Méthylanthranilate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
B20233.18
B20233.30
B20233.18EA
51.7
EUR
B20233.18
B20233.30
N-Méthylanthranilate de méthyle ≥98%
N-Méthylanthranilate de méthyle
Purity: 98%
CAS No.: 85-91-6
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point: 133°(271°F)
Refractive Index: 1.5800
Melting Point: 17-19°
Boiling Point: 256-258°
Beilstein Reference: 607217
MDL No.: MFCD00017183
Formule:
C₉H₁₁NO₂ Point d'ébullition: 256…258 °C Point de fusion: 17…19 °C Densité: 1,130 Point d'éclair: 133 °C (271 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017183 Numéro CAS: 85-91-6 EINECS: 201-642-6 |