Imprimer
4-Aminobenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11715.14 A11715.22 A11715.36
A11715.14EA 67.1 EUR
A11715.14 A11715.22 A11715.36
4-Aminobenzoate de méthyle 98%
4-Aminobenzoate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 619-45-4 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 775913
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 110…114 °C
Densité: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007891
Numéro CAS: 619-45-4
EINECS: 210-598-7