3-Aminobenzoate d'éthyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A14448.09
A14448.18
A14448.22
A14448.30
A14448.09EA
46.6
EUR
A14448.09
A14448.18
A14448.22
A14448.30
3-Aminobenzoate d'éthyle 98%
3-Aminobenzoate d'éthyle
Purity: 98%
CAS No.: 582-33-2
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point:
Formule:
C₉H₁₁NO₂ Point d'ébullition: 294 °C Point de fusion: 27…30 °C Densité: 1,106 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007794 Numéro CAS: 582-33-2 EINECS: 209-482-9 |