Imprimer
4-(Diméthylamino)benzoate d'éthyle 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
118400050 118401000 118405000
ACRO118400050EA 20 EUR
ACRO118400050 ACRO118401000 ACRO118405000
4-(Diméthylamino)benzoate d'éthyle 99+%
4-(Diméthylamino)benzoate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Point d'ébullition: 112 °C (0,02 -rr)
Point de fusion: 62…65 °C
Densité: 1,06 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009115
Numéro CAS: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥99.0 %
pH 5.0 to 7.0 (2 % solution at 25.0 °C)
Sensitivity Passes test