Phtalate de diallyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Phthalic acid diallyl ester
B24648.22
B24648.36
B24648.22EA
20.8
EUR
B24648.22
B24648.36
Phtalate de diallyle ≥97%
Phtalate de diallyle
Purity: 97%
CAS No.: 131-17-9
Molecular Formula: C14H14O4
Formula Weight: 246.27
Flash Point: 166°(330°F)
Refractive Index: 1.5190
Odour: Pungent, makes eyes water
Melting Point: -70°
Boiling Point: 160-163°/4mm
Beilstein Reference: 1880877
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00008646
Formule:
C₁₄H₁₄O₄ MW: 246.26 g/mol Point d'ébullition: 160…163 °C (4 mmHg) Point de fusion: –70 °C Densité: 1.120 Point d'éclair: 166 °C (330 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008646 Numéro CAS: 131-17-9 EINECS: 205-016-3 ONU: 3082 ADR: 9 III |