Imprimer
3,4-Dihydroxybenzohydrazide ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Dihydroxybenzoic hydrazide, 3,4-Dihydroxybenzoic acid hydrazide, 3,4-Dihydroxybenzene-1-carbohydrazide, 3,4-Dihydroxybenzohydrazide
B21746.06 B21746.14
B21746.06EA 67.4 EUR
B21746.06 B21746.14
3,4-Dihydroxybenzohydrazide ≥97%
3,4-Dihydroxybenzohydrazide
Purity: 97% CAS No.: 39635-11-5 Molecular Formula: C7H8N2O3 Formula Weight: 168.15 Melting Point: ca 265° dec. Beilstein Reference: 2642968
Formule: C₇H₈N₂O₃
Point de fusion: ∼ 265 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017064
Numéro CAS: 39635-11-5
EINECS: 254-550-3