Imprimer
Salicylamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A10797.0B A10797.30
A10797.0BEA 81.6 EUR
A10797.0B A10797.30
Salicylamide ≥98%
Salicylamide
Purity: 98% CAS No.: 65-45-2 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Melting Point: 138-142° Boiling Point: 181°/14mm Merck Reference: 14,8328 MDL No.: MFCD00007978
Formule: C₇H₇NO₂
Point d'ébullition: 181 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 138…142 °C
Densité: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007978
Numéro CAS: 65-45-2
EINECS: 200-609-3
Merck Index: 14,8328