Imprimer
Fluorure de benzoyle 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L11464.06 L11464.14
L11464.06EA 35.5 EUR
L11464.06 L11464.14
Fluorure de benzoyle 97%
Fluorure de benzoyle
Purity: 97% CAS No.: 455-32-3 Molecular Formula: C7H5FO Formula Weight: 124.12 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4960 Odour: Pungent Melting Point: ca -28° Boiling Point: 159-161° Beilstein Reference: 1904977 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000364
Formule: C₇H₅FO
MW: 124.11 g/mol
Point d'ébullition: 159…161 °C
Point de fusion: ∼–28 °C
Densité: 1.140
Point d'éclair: 48 °C (118 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000364
Numéro CAS: 455-32-3
EINECS: 207-244-9
ONU: 2920
ADR: 8 II