Imprimer
Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A16729.22 A16729.14
A16729.22EA 160 EUR
A16729.22 A16729.14
Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle ≥98%
Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle
Purity: 98+% CAS No.: 99-33-2 Molecular Formula: C7H3ClN2O5 Formula Weight: 230.57 Melting Point: 67-70° Boiling Point: 196°/12mm Merck Reference: 14,3277 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007248
Formule: C₇H₃ClN₂O₅
MW: 230.56 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 67…70 °C
Densité: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007248
Numéro CAS: 99-33-2
EINECS: 202-750-6
ONU: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03305