Imprimer
Chlorure de 4-nitrobenzoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: p-Nitrobenzoyl chloride
A12543.09 A12543.0B A12543.30
A12543.09EA 27.6 EUR
A12543.09 A12543.0B A12543.30
Chlorure de 4-nitrobenzoyle ≥98%
Chlorure de 4-nitrobenzoyle
Purity: 98% CAS No.: 122-04-3 Molecular Formula: C7H4ClNO3 Formula Weight: 185.57 Flash Point: 102°(215°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 155°/15mm Beilstein Reference: 473192 Merck Reference: 14,6590 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007345
Formule: C₇H₄ClNO₃
MW: 185.57 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 71…74 °C
Densité: 1.53
Point d'éclair: 102 °C (215 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007345
Numéro CAS: 122-04-3
EINECS: 204-517-4
ONU: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 12,06687