Imprimer
Chlorure de 4-nitrobenzoyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: p-Nitrobenzoyl chloride
150430050 150431000 150432500 150435000
ACRO150430050EA 26.2 EUR
ACRO150430050 ACRO150431000 ACRO150432500 ACRO150435000
Chlorure de 4-nitrobenzoyle 98%
Chlorure de 4-nitrobenzoyle
Formule: C₇H₄ClNO₃
MW: 185.57 g/mol
Point d'ébullition: 202…205 °C (105 mmHg)
Point de fusion: 70…74 °C
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007345
Numéro CAS: 122-04-3
EINECS: 204-517-4
ONU: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 12,06687
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %