Imprimer
Chlorure de benzoyle 99%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Benzoic acid chloride
105750010 105750025
ACRO105750010EA 57.4 EUR
ACRO105750010 ACRO105750025
Chlorure de benzoyle 99%, pur
Chlorure de benzoyle
Formule: C₇H₅ClO
MW: 140.57 g/mol
Point d'ébullition: 197.2
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1.21 g/cm³
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000653
Numéro CAS: 98-88-4
EINECS: 202-710-8
ONU: 1736
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01113
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤40 APHA