Imprimer
4-Nitrophthalonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-dicyanobenzene
416150250 416150050
ACRO416150250EA 208 EUR
ACRO416150250 ACRO416150050
4-Nitrophthalonitrile 99%
4-Nitrophthalonitrile
Formule: C₈H₃N₃O₂
Point de fusion: 140…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040301
Numéro CAS: 31643-49-9
EINECS: 250-748-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige to light green to light grey Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 144 °C
HPLC ≥98.5 %