3,4-Dicyanoaniline 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
3,4-Dicyanoaniline, 4-Aminophthalonitrile
L13433.03
L13433.06
L13433.03EA
60.5
EUR
L13433.03
L13433.06
3,4-Dicyanoaniline 98%
3,4-Dicyanoaniline
Purity: 98%
CAS No.: 56765-79-8
Molecular Formula: C8H5N3
Formula Weight: 143.15
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 2937382
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00041741
Formule:
C₈H₅N₃ Point d'ébullition: 321 °C (1013 hPa) Point de fusion: 179…182 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041741 Numéro CAS: 56765-79-8 EINECS: 260-370-6 ONU: 3439 ADR: 6.1,III |