Imprimer
4-Cyanobenzoate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Cyanobenzoic acid methyl ester
L08365.06 L08365.14 L08365.22
L08365.06EA 32.8 EUR
L08365.06 L08365.14 L08365.22
4-Cyanobenzoate de méthyle ≥99%
4-Cyanobenzoate de méthyle
Purity: 99% CAS No.: 1129-35-7 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 65-69° Boiling Point: 142-144°/12mm MDL No.: MFCD00001823
Formule: C₉H₇NO₂
Point d'ébullition: 142…144 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 65…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001823
Numéro CAS: 1129-35-7
EINECS: 214-443-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III