Chlorure de 4-cyanobenzoyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
154550050
154550250
ACRO154550050EA
50.1
EUR
ACRO154550050
ACRO154550250
Chlorure de 4-cyanobenzoyle 98%
Chlorure de 4-cyanobenzoyle
Formule:
C₈H₄ClNO Point d'ébullition: 150…151 °C (25 mmHg) Point de fusion: 66…70 °C |
Numéro MDL:
MFCD00001822 Numéro CAS: 6068-72-0 EINECS: 228-005-5 ONU: 1759 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 66 to 70 °C |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |