Chlorure de 3-chlorobenzènesulfonyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
3-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
356480010
356480050
356480250
ACRO356480010EA
24.6
EUR
ACRO356480010
ACRO356480050
ACRO356480250
Chlorure de 3-chlorobenzènesulfonyle 98%
Chlorure de 3-chlorobenzènesulfonyle
Formule:
C₆H₄Cl₂O₂S Point d'ébullition: 102 °C (.9 mmHg) Densité: 1.499 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051697 Numéro CAS: 2888-06-4 EINECS: 220-753-0 ONU: 3265 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5670 to 1.5690 (20°C, 589 nm) |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |