Imprimer
Chlorure de 2,3-dichlorobenzènesulfonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,3-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
A12283.06 A12283.14
A12283.06EA 36 EUR
A12283.06 A12283.14
Chlorure de 2,3-dichlorobenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 2,3-dichlorobenzènesulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 82417-45-6 Molecular Formula: C6H3Cl3O2S Formula Weight: 245.51 Melting Point: 57-62° Boiling Point: 131-133°/1mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051844
Formule: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245.51 g/mol
Point d'ébullition: 131…133 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 57…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051844
Numéro CAS: 82417-45-6
ONU: 3261
ADR: 8 II