Imprimer
Chlorure de 2,3,4-trichlorobenzènesulfonyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,3,4-Trichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
A15865.03 A15865.06
A15865.03EA 38.2 EUR
A15865.03 A15865.06
Chlorure de 2,3,4-trichlorobenzènesulfonyle ≥97%
Chlorure de 2,3,4-trichlorobenzènesulfonyle
Purity: 97% CAS No.: 34732-09-7 Molecular Formula: C6H2Cl4O2S Formula Weight: 279.96 Melting Point: 61-65° Beilstein Reference: 2649436 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00024871
Formule: C₆H₂Cl₄O₂S
MW: 279.96 g/mol
Point de fusion: 61…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024871
Numéro CAS: 34732-09-7
EINECS: 252-174-4
ONU: 3261
ADR: 8 II