Imprimer
1-Chloro-3,5-diméthoxybenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene
B24834.06 B24834.14 B24834.22
B24834.06EA 40.5 EUR
B24834.06 B24834.14 B24834.22
1-Chloro-3,5-diméthoxybenzène ≥98%
1-Chloro-3,5-diméthoxybenzène
Purity: 98% CAS No.: 7051-16-3 Molecular Formula: C8H9ClO2 Formula Weight: 172.61 Flash Point: 112°(233°F) Melting Point: 32-36° Boiling Point: 234° Beilstein Reference: 2327304 MDL No.: MFCD00008382
Formule: C₈H₉ClO₂
Point d'ébullition: 234 °C
Point de fusion: 32…36 °C
Point d'éclair: 112 °C (233 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008382
Numéro CAS: 7051-16-3
EINECS: 230-330-2