4-Amino-2-chlorophénol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
B23420.03
B23420.06
B23420.14
B23420.03EA
65.2
EUR
B23420.03
B23420.06
B23420.14
4-Amino-2-chlorophénol 99%
4-Amino-2-chlorophénol
Purity: 99%
CAS No.: 3964-52-1
Molecular Formula: C6H6ClNO
Formula Weight: 143.57
Melting Point: 150-153°
MDL No.: MFCD00128891
Formule:
C₆H₆ClNO Point de fusion: 150…153 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00128891 Numéro CAS: 3964-52-1 |