Imprimer
Chlorure de 3-chloro-4-fluorobenzènesulfonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A11222.06 A11222.14
A11222.06EA 25.4 EUR
A11222.06 A11222.14
Chlorure de 3-chloro-4-fluorobenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 3-chloro-4-fluorobenzènesulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 91170-93-3 Molecular Formula: C6H3Cl2FO2S Formula Weight: 229.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5520 Boiling Point: 104-105°/1mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00041444
Formule: C₆H₃Cl₂FO₂S
MW: 229.06 g/mol
Point d'ébullition: 104…105 °C (1 mmHg)
Densité: 1.610
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041444
Numéro CAS: 91170-93-3
ONU: 3265
ADR: 8 II