Imprimer
Isothiocyanate de 5-cloro-2-fluorophényle
Fournisseur: Thermo Scientific
SB01971DA SB01971EA
MAYBSB01971DAEA 0 EUR
MAYBSB01971DA MAYBSB01971EA
Isothiocyanate de 5-cloro-2-fluorophényle
Isothiocyanate de 5-cloro-2-fluorophényle
Formule: C₇H₃ClFNS
Numéro CAS: 247170-25-8