2-Chloro-6-fluorobenzamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
B21294.06
B21294.14
B21294.06EA
32.9
EUR
B21294.06
B21294.14
2-Chloro-6-fluorobenzamide ≥98%
2-Chloro-6-fluorobenzamide
Purity: 98%
CAS No.: 66073-54-9
Molecular Formula: C7H5ClFNO
Formula Weight: 173.58
Melting Point: 139-142°
MDL No.: MFCD00055436
Formule:
C₇H₅ClFNO Point de fusion: 139…142 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00055436 Numéro CAS: 66073-54-9 EINECS: 266-123-9 |