Imprimer
2,6-Dichlorobenzamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A10865.06 A10865.14 A10865.22
A10865.06EA 27 EUR
A10865.06 A10865.14 A10865.22
2,6-Dichlorobenzamide ≥98%
2,6-Dichlorobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 2008-58-4 Molecular Formula: C7H5Cl2NO Formula Weight: 190.03 Melting Point: 198-200° Beilstein Reference: 1869103
Formule: C₇H₅Cl₂NO
Point d'ébullition: 335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 198…200 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007975
Numéro CAS: 2008-58-4
EINECS: 217-918-4