Imprimer
2,6-Dichlorobenzamide 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
161690250 161691000
ACRO161690250EA 26.8 EUR
ACRO161690250 ACRO161691000
2,6-Dichlorobenzamide 97%
2,6-Dichlorobenzamide
Formule: C₇H₅Cl₂NO
Point d'ébullition: 335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 196…201 °C
Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007975
Numéro CAS: 2008-58-4
EINECS: 217-918-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 201 °C
GC ≥96 %