Imprimer
Chlorure de 4-chlorobenzoyle 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: p-Chlorobenzoyl chloride
150190050 150191000 150195000 150190025
ACRO150190050EA 29.2 EUR
ACRO150190050 ACRO150191000 ACRO150195000 ACRO150190025
Chlorure de 4-chlorobenzoyle 99+%
Chlorure de 4-chlorobenzoyle
Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Point d'ébullition: 222 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 12…14 °C
Densité: 1.37 g/cm³
Point d'éclair: 105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000686
Numéro CAS: 122-01-0
EINECS: 204-515-3
ONU: 3265
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Titration RCOCl ≥98.50 %