Imprimer
Chlorure de 3,4-dichlorobenzoyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A17006.14 A17006.22
A17006.14EA 56 EUR
A17006.14 A17006.22
Chlorure de 3,4-dichlorobenzoyle ≥97%
Chlorure de 3,4-dichlorobenzoyle
Purity: 97% CAS No.: 3024-72-4 Molecular Formula: C7H3Cl3O Formula Weight: 209.46 Flash Point: 142°(287°F) Melting Point: 30-34° Boiling Point: 242° Beilstein Reference: 607485 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000672
Formule: C₇H₃Cl₃O
Point d'ébullition: 242 °C
Point de fusion: 30…34 °C
Point d'éclair: 142 °C (287 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000672
Numéro CAS: 3024-72-4
EINECS: 221-177-2
ONU: 3261
ADR: 8,II