Imprimer
Chlorure de 2,3-dichlorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D3206-25G D3206-500G
TCIAD3206-25GEA 25.3 EUR
TCIAD3206-25G TCIAD3206-500G
Chlorure de 2,3-dichlorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2,3-dichlorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₃O
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: 28…28.5 °C
Numéro MDL: MFCD00035937
Numéro CAS: 2905-60-4
EINECS: 220-811-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6925c0d22c3149dc5ad9173be2776515c5b23715&vid=6925c0d22c3149dc5ad9173be2776515c5b23715&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Toluene very faint turbidity