Chlorure de 2,3-dichlorobenzoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
L09506.06
L09506.14
L09506.22
L09506.06EA
47.8
EUR
L09506.06
L09506.14
L09506.22
Chlorure de 2,3-dichlorobenzoyle ≥98%
Chlorure de 2,3-dichlorobenzoyle
Purity: 98%
CAS No.: 2905-60-4
Molecular Formula: C7H3Cl3O
Formula Weight: 209.46
Flash Point: 167°(332°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 140°/14mm
Beilstein Reference: 2575973
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00035937
Formule:
C₇H₃Cl₃O Point d'ébullition: 140 °C (14 mmHg) Point de fusion: 28…32 °C Point d'éclair: 167 °C (332 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00035937 Numéro CAS: 2905-60-4 EINECS: 220-811-5 ONU: 3261 ADR: 8,II |