Imprimer
Acide (3-chlorophényl)métaborique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chlorobenzeneboronic acid, (3-Chlorophenyl)metaboric acid, 3-Chlorophenyl boronic acid, Dihydroxy(3-chlorophenyl)borane
B24444.06 B24444.03 B24444.14
B24444.06EA 73.2 EUR
B24444.06 B24444.03 B24444.14
Acide (3-chlorophényl)métaborique ≥97%
Acide (3-chlorophényl)métaborique
Purity: 97% CAS No.: 63503-60-6 Molecular Formula: C6H6BClO2 Formula Weight: 156.38 Melting Point: 180-185° Beilstein Reference: 2936343
Formule: C₆H₆BClO₂
MW: 156.38 g/mol
Point de fusion: 180…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00161354
Numéro CAS: 63503-60-6