Acide (3-chlorophényl)métaborique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
3-Chlorobenzeneboronic acid, (3-Chlorophenyl)metaboric acid, 3-Chlorophenyl boronic acid, Dihydroxy(3-chlorophenyl)borane
AC35900DA
AC35900.50
359000050
359000010
MAYBAC35900DAEA
0
EUR
MAYBAC35900DA
MAYBAC35900.50
ACRO359000050
ACRO359000010
Acide (3-chlorophényl)métaborique 97%
Acide (3-chlorophényl)métaborique
Formule:
C₆H₆BClO₂ MW: 156.38 g/mol Point de fusion: 185…189 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00161354 Numéro CAS: 63503-60-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow-green Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |