Imprimer
Acide (2,3-dichlorophényl)métaborique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
367710010 367710050 367710250
ACRO367710010EA 26.7 EUR
ACRO367710010 ACRO367710050 ACRO367710250
Acide (2,3-dichlorophényl)métaborique 97%
Acide (2,3-dichlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BCl₂O₂
Point de fusion: 242…244 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075703
Numéro CAS: 151169-74-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %