4-(Méthylthio)benzaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
207150500
207150050
ACRO207150500EA
143
EUR
ACRO207150500
ACRO207150050
4-(Méthylthio)benzaldehyde 97%
4-(Méthylthio)benzaldehyde
Formule:
C₈H₈OS Point d'ébullition: 86…90 °C (1 mmHg) Point de fusion: 6 °C Densité: 1,14 g/cm³ Point d'éclair: >110 °C |
Numéro MDL:
MFCD00006948 Numéro CAS: 3446-89-7 EINECS: 222-365-7 ADR: 9, |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6440 to 1.6500 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |