Imprimer
Chlorure de 3-bromobenzènesulfonyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A11507.03 A11507.06 A11507.14
A11507.03EA 55 EUR
A11507.03 A11507.06 A11507.14
Chlorure de 3-bromobenzènesulfonyle ≥97%
Chlorure de 3-bromobenzènesulfonyle
Purity: 97% CAS No.: 2905-24-0 Molecular Formula: C6H4BrClO2S Formula Weight: 255.52 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5930 Melting Point: 30-33° Boiling Point: 90-91°/0.5mm Beilstein Reference: 2691656 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00052313
Formule: C₆H₄BrClO₂S
MW: 255.52 g/mol
Point d'ébullition: 90…91 °C (0.5 mmHg)
Point de fusion: 30…33 °C
Densité: 1.773
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052313
Numéro CAS: 2905-24-0
ONU: 3261
ADR: 8 II