Imprimer
Chlorure de 2-bromobenzènesulfonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromobenzene-1-sulphonyl chloride
A13645.14 A13645.06
A13645.14EA 193 EUR
A13645.14 A13645.06
Chlorure de 2-bromobenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 2-bromobenzènesulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 2905-25-1 Molecular Formula: C6H4BrClO2S Formula Weight: 255.52 Melting Point: 48-52° Boiling Point: 127-128°/2.4mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051971
Formule: C₆H₄BrClO₂S
Point d'ébullition: 127…128 °C (2.4 mmHg)
Point de fusion: 48…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051971
Numéro CAS: 2905-25-1
ONU: 3261
ADR: 8,II