Chlorure de 2,5-dibromobenzènesulfonyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2,5-Dibromobenzene-1-sulphonyl chloride
L19888.03
L19888.06
L19888.03EA
72.8
EUR
L19888.03
L19888.06
Chlorure de 2,5-dibromobenzènesulfonyle ≥99%
Chlorure de 2,5-dibromobenzènesulfonyle
Purity: 99%
CAS No.: 23886-64-8
Molecular Formula: C6H3Br2ClO2S
Formula Weight: 334.41
Melting Point: 69-72°
Beilstein Reference: 2694054
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00060685
Formule:
C₆H₃Br₂ClO₂S MW: 334.42 g/mol Point de fusion: 69…72 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00060685 Numéro CAS: 23886-64-8 ONU: 3261 ADR: 8 II |