Imprimer
4-Bromothioanisole 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-(methylthio)benzene, 4-Bromophenyl methyl sulphide
188190250 188191000 188190050
ACRO188190250EA 69 EUR
ACRO188190250 ACRO188191000 ACRO188190050
4-Bromothioanisole 97%
4-Bromothioanisole
Formule: C₇H₇BrS
MW: 203.1 g/mol
Point d'ébullition: 242
Point de fusion: 35…40 °C
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00000102
Numéro CAS: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
ONU: 3335
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 40 °C
GC ≥96.0 %